Få mere at vide
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic Chloride |
| CAS | 68641-49-6 |
| Molekylær formel | C6H8ClN2O5P |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | BOP-Cl |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2 |
| SMIL | ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O |
| IUPAC navn | 3-[klor-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)fosforyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.56 |
| Formel vægt | 253.9859 |