Få mere at vide
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30420864
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30420864 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30420864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO99015050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic Chloride
CAS 68641-49-6
Molekylær formel C6H8ClN2O5P
Mængde 50 mg
Synonym BOP-Cl
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
SMIL ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
IUPAC navn 3-[klor-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)fosforyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 254.56
Formel vægt 253.9859
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.