Få mere at vide
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinchlorid, 97 %
Artikelnummer. 10532851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10532851 5 g Glasflaske 5g
10509843 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310060050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68641-49-6
Molekylær formel C6H8ClN2O5P
Molekylvægt (g/mol) 254.57
MDL nummer MFCD00010077
InChI nøgle KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
PubChem CID 152842
IUPAC navn 3-[chlor-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)phosphoryl]-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 191 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 254.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver