Få mere at vide
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11322706
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322706 5 g 5g
11312706 1 g 1g
11332706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08775.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254,563 g/mol
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinchlorid blev anvendt til fremstilling af hexadepsipeptid. Anvendes også som reagens til aktivering af carboxylgruppen, syntese af amider, estere og peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinchlorid blev anvendt til fremstilling af hexadepsipeptid. Anvendes også som reagens til aktivering af carboxylgruppen, syntese af amider, estere og peptider.
Opløselighed
Hydrolyserer med vand.
Noter
Fugtfølsom, opbevares væk fra fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68641-49-6
Molekylær formel C6H8ClN2O5P
Molekylvægt (g/mol) 254.563
MDL nummer MFCD00010077
InChI nøgle KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
PubChem CID 152842
IUPAC navn 3-[chlor-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)phosphoryl]-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Smeltepunkt ∽195°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3654596
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vægt 254.57
Procent renhed 97%