Få mere at vide
Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-dien-ruthenium(II)-kompleks, 30-32% Ru
Artikelnummer. 10638314 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10638314 1 g Glasflaske 1g
10451491 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638314 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295780010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12289-94-0
Molekylær formel C16H26Ru
Molekylvægt (g/mol) 319.45
MDL nummer MFCD00216965
InChI nøgle POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91884701
IUPAC navn (5Z)-cycloocta-1,5-dien;2-methanidylprop-1-en;ruthenium(2+)
SMIL [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1, 5-diene ruthenium(II) complex
Navn note 30-32% Ru
Smeltepunkt 81 °C til 85 °C
Farve Beige-brun til brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 319.44
Procent renhed 30-32% Ru
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.