Få mere at vide
Bis(2-methylallyl)carbonat, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-methylallyl) carbonate |
| Kogepunkt | 199,0 °C til 202,0 °C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [H2C=C(CH3)CH2O]2CO |
| Brydningsindeks | 1.4371 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 170.21 |
| Procent renhed | 97% |