Få mere at vide
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadien)ruthenium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477625
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477625 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15477625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26891.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319,45 g/mol
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadien)ruthenium(II) anvendes som katalysator og farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som prækatalysatorer til asymmetriske og krydskoblingskatalysereaktioner og i organisk kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadien)ruthenium(II) anvendes som katalysator og farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som prækatalysatorer til asymmetriske og krydskoblingskatalysereaktioner og i organisk kemisk syntese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
CAS 12289-94-0
Smeltepunkt 83 °C til 86 °C
Molekylær formel C16H26Ru
MDL nummer MFCD00216965
Mængde 1 g
FN nummer UN3395
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym (1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium(II); Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
InChI nøgle POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
IUPAC navn (5Z)-cycloocta-1,5-dien;2-methanidylprop-1-en;ruthenium(2+)
Molekylvægt (g/mol) 319.45
PubChem CID 91884701
Formel vægt 319.45