Få mere at vide
Bis(2-methoxyethyl) Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30179078
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179078 10 g
30179456 1 g
30179675 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB48751010G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-82-8
Molekylær formel C14 H18 O6
Molekylvægt (g/mol) 282.29
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methoxyethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methoxyethyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-methoxyethyl) ester (6CI,7CI,8CI), Ethanol, 2-methoxy-, phthalate (2:1) (8CI), 2-Methoxyethyl phthalate, Bis(2-methoxyethyl) phthalate, Bis(2-methoxyethyl)ester 1,2-benzenedicarboxylic acid, Bis(methoxyethyl) phthalate, Di(2-methoxyethyl) phthalate, Dimethyl glycol phthalate, KC 988, Kesscoflex MCP, Methyl glycol phthalate, NSC 2147
IUPAC navn bis(2-methoxyethyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-methylglycol ester
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3
Formel vægt 282.1103