Få mere at vide
Bis(2-methoxyethyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-methylglycol ester D4 |
| CAS | 1398065-54-7 |
| Molekylær formel | C14 2H4 H14 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Phthalic Acid, Bis-methylglycol Ester D4, Phthalic Acid, Bis-methylglycol Ester D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCOC)c(C(=O)OCCOC)c1[2H] |
| IUPAC navn | bis(2-methoxyethyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.31 |
| Formel vægt | 286.1354 |