Få mere at vide
Bis(2-methoxyethyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-methylglycol ester D4 |
| CAS | 1398065-54-7 |
| Molekylær formel | C14 2H4 H14 O6 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6 H,7-10H2,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCOC)c(C(=O)OCCOC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | bis(2-methoxyethyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.31 |
| Formel vægt | 286.1354 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |