Få mere at vide
Bis(2-methoxyethyl) ether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315829
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30315829 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30315829 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10653800
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
CAS 111-96-6
Analyt- eller komponentnavne Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Diglyme, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Bis(2-methoxyethyl)ether, Diethylene glycol dimethyl ether
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL COCCOCCOC
IUPAC navn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 134.17
Mængde 1 g
Formel vægt 134.0943 g/mol