Få mere at vide
Bis-(2-methanethiosulfonatoethyl)methylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis-(2-methanethiosulfonatoethyl)methylamine |
| CAS | 16216-82-3 |
| Molekylær formel | C7 H17 N O4 S4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO4S4/c1-8(4-6-13-15(2,9)10)5-7-14-16(3,11)12/h4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CN(CCSS(=O)(=O)C)CCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | N-methyl-2-methylsulfonylsulfanyl-N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.47 |
| Formel vægt | 307.004 |