missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2-mercaptoethyl) Sulfone Disulfide, TRC

Artikelnummer. 30336983
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336983 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB48253050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(2-mercaptoethyl) sulfone Disulfide
CAS 145626-93-3
Molekylær formel C4 H10 O2 S3
Mængde 50 mg
Synonym 1,2,5-Trithiepane, 5,5-dioxide, 1,2,5-Trithiepane 5,5-dioxide, Bis(2-mercaptoethyl) sulfone disulfide
InChI formel InChI=1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2
SMIL SCCS(=O)(=O)CCS
IUPAC navn 2-(2-sulfanylethylsulfonyl)ethanethiol
Molekylvægt (g/mol) 186.32
Formel vægt 185.9843
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.