missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(2-mercaptoethyl) Sulfone Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-mercaptoethyl) sulfone Disulfide |
| CAS | 145626-93-3 |
| Molekylær formel | C4 H10 O2 S3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2,5-Trithiepane, 5,5-dioxide, 1,2,5-Trithiepane 5,5-dioxide, Bis(2-mercaptoethyl) sulfone disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2 |
| SMIL | SCCS(=O)(=O)CCS |
| IUPAC navn | 2-(2-sulfanylethylsulfonyl)ethanethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.32 |
| Formel vægt | 185.9843 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?