Få mere at vide
Bis(2-isopropylphenyl) Phenyl Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-isopropylphenyl) Phenyl Phosphate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27O4P/c1-18(2)21-14-8-10-16-23(21)27-29(25,26-20-12-6-5-7-13-20)28-24-17-11-9-15-22(24)19(3)4/h5-19H,1-4H3 |
| Formel vægt | 410.1647 |