Få mere at vide
Bis(2-hydroxyethyl) Terephthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terephthalic Acid, Bis-2-hydroxyethyl Ester |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O6/c13-5-7-17-11(15)9-1-2-10(4-3-9)12(16)18-8-6-14/h1-4,13-14H,5-8H2 |
| Formel vægt | 254.079 |