missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(2-hydroxyethyl) Terephthalate, ~85%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terephthalic Acid, Bis-2-hydroxyethyl Ester |
| CAS | 959-26-2 |
| Molekylær formel | C12 H14 O6 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-hydroxyethyl) ester (9CI), Ethylene glycol, terephthalate (2:1) (8CI), Terephthalic acid, bis(2-hydroxyethyl) ester (6CI, 8CI), BHET, BHET(J), BHET-N, Bis(2-hydroxyethyl) 1,4-benzenedicarboxylate, Bis(2-hydroxyethyl) te |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O6/c13-5-7-17-11(15)9-1-2-10(4-3-9)12(16)18-8-6-14/h1-4,13-14H,5-8H2 |
| SMIL | OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCO |
| IUPAC navn | bis(2-hydroxyethyl) benzene-1,4-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.236 |
| Formel vægt | 254.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?