Få mere at vide
Bis(2-hydroxyethyl) Phthalate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-hydroxyethyl) Phthalate |
| CAS | 84-73-1 |
| Molekylær formel | C12H14O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Bis(2-hydroxyethyl) Ester 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Bis(2-hydroxyethyl) Ester Phthalic Acid, Ethylene Glycol Phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O6/c13-5-7-17-11(15)9-3-1-2-4-10(9)12(16)18-8-6-14/h1-4,13-14H,5-8H2 |
| SMIL | OCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCO |
| IUPAC navn | bis(2-hydroxyethyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.24 |
| Formel vægt | 254.079 |