Få mere at vide
Bis(2-Hydroxyethyl)-Imino-Tris-(Hydroxymethyl)-Methane, Extra Pure, SLR, Biological Buffer, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| CAS | 6976-37-0 |
| Smeltepunkt | 103°C |
| Farve | White |
| pH | 8.8 to 9.6 |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Molekylær formel | C8H19NO5 |
| MDL nummer | 2853 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 209.24g/mol |
| Fysisk form | Powder |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.