Få mere at vide
Bis(2-hydroxyethyl) disulfid, tech. 90%
Artikelnummer. 11332627
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332627 250 g 250g
11322627 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11800.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1892-29-1 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Bis(2-hydroxyethyl)disulfid bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(2-hydroxyethyl)disulfid bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, acetone og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1892-29-1
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00002906
InChI nøgle KYNFOMQIXZUKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl disulfide, 2,2'-dithiodiethanol, bis 2-hydroxyethyl disulfide, ethanol, 2,2'-dithiobis, hydroxyethyl disulfide, diethanol disulfide, 2,2'-dithiobisethanol, 2-hydroxyethanedisulfide, usaf th-9, 2,2'-disulfanediyldiethanol
PubChem CID 15906
ChEBI CHEBI:43136
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethyldisulfanyl)ethanol
SMIL OCCSSCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
Smeltepunkt ∼25 °C
Tæthed 1.261
Kogepunkt 158 °C til 163 °C (3,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel HOCH2CH2S-SCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.57
Mængde 250 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1735851
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, acetone og ether.
Formel vægt 154.24
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-hydroxyethyl)disulphide