Få mere at vide
Bis(2-hydroxyethyl) disulfid, tech. 90%
Beskrivelse
Bis(2-hydroxyethyl)disulfid bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bis(2-hydroxyethyl)disulfid bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, acetone og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-hydroxyethyl) disulfide |
| Smeltepunkt | ∼25 °C |
| Tæthed | 1.261 |
| Kogepunkt | 158 °C til 163 °C (3,5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Lineær formel | HOCH2CH2S-SCH2CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.57 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-hydroxyethyl)disulfide