Få mere at vide
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10219500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10219500 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10219500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402530250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38402-02-7 | C6H16ClNO2 | 169.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Navn note 99%
CAS 38402-02-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H16ClNO2
Lineær formel (HOCH2CH2)2N(Cl)(CH3)2
MDL nummer MFCD00041987
Mængde 25 g
Synonym bis 2-hydroxyethyl dimethylammonium chloride, 2-hydroxy-n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethylethanaminium chloride, ethanaminium, 2-hydroxy-n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethyl-, chloride, ethanaminium, 2-hydroxy-n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, bis 2-hydroxyethyl dimethylazanium chloride, bis 2-hydroxyethyl-dimethylazanium chloride, n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethyl-n-2-hydroxyethyl ammonium chloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
InChI nøgle OPVXPOIGBSHXNM-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[N+](C)(CCO)CCO.[Cl-]
IUPAC navn bis(2-hydroxyethyl)-dimethylazaniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 169.65
PubChem CID 162303
Formel vægt 169.65
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.