Få mere at vide
Bis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethanolamine-d8 |
| CAS | 103691-51-6 |
| Molekylær formel | C4 2H8 H3 N O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)amino]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.18 |
| Formel vægt | 113.1292 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |