Få mere at vide
Bis(2-hydroxyethyl)-1,1,2,2-d4-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethanolamine-D4 (2-hydroxyethyl-1,1,2,2-D4) |
| CAS | 352431-07-3 |
| Molekylær formel | C4 D4 H7 N O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-[(2-hydroxyethyl)amino]- (9 CI, ACI), 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), Bis(2-hydroxyethyl)-1,1,2,2-d4-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine, Diethanolamine-d4, Diethanolamine-D4 (2-hydroxyethyl-1,1,2,2-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7 H,1-4H2/i1D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])NCCO |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2-hydroxyethylamino)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.1603 |
| Formel vægt | 109.1041 g/mol |
| Vis mere |