Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) Sebacate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 122-62-3 |
| Smeltepunkt | -55°C |
| Tæthed | 0.91 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | >250°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00009497 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Bis(2-ethylhexyl) sebacate, Dioctyl sebacate, Bis(2-ethylhexyl) sebacate |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.67 |
| Grad | Research |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?