Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) sebacat, 97%
Artikelnummer. 11925021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11925021 10 L Plast tromle 10 L
10561111 1 L Glasflaske 1 L
10003280 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11925021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269920100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-62-3
Molekylær formel C26H50O4
Molekylvægt (g/mol) 426.68
MDL nummer MFCD00009497
InChI nøgle VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
PubChem CID 31218
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)decandioat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Surhed 0,15 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt -55 °C
Farve Gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 212 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 215 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Brydningsindeks 1,4500 til 1,455
Mængde 10 L
Forsæbningsværdi 260 til 265 mg KOH/g
Beilstein 02,181
Rester efter fordampning 12% (10g, 6 timer, 200 °C) maks.
Merck Index 15,1255
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Viskositet ca. 23 mPa (20 °C)
Formel vægt 426.67
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske