Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) sebacat, 95%
Artikelnummer. 11458706
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458706 250 mL 250ml
11448706 1000 mL 1000ml
11468706 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16049.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426,68 g/mol
Bis(2-ethylhexyl)sebacat anvendes som blødgører. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(2-ethylhexyl)sebacat anvendes som blødgører. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,1 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-62-3
Molekylær formel C26H50O4
Molekylvægt (g/mol) 426.68
MDL nummer MFCD00009497
InChI nøgle VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
PubChem CID 31218
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)decandioat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Tæthed 0.914
Kogepunkt 211 °C til 213 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 250 mL
Merck Index 14,1251
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,1 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 426.68
Procent renhed 95%