Få mere at vide
Bis[(±)-2-ethylhexyl] Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4 |
| CAS | 93951-87-2 |
| Molekylær formel | C24 2H4 H34 O4 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20 H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12 D,15 D,16 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.58 |
| Formel vægt | 394.3021 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |