Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) fosfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-ethylhexyl) phosphate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18) |
| Formel vægt | 322.2273 |