Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) Phosphate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15849830
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15849830 250 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15849830 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8141810250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 298-07-7
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 0.97 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 48°C/16 hPa
Molekylær formel (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
MDL nummer MFCD00009492
Mængde 250 mL
Synonym Bis(2-ethylhexyl) phosphate, HDEHP, Phosphoric acid bis (2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid, Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 322.42