Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) fosfat, 95%
Artikelnummer. 11393387
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393387 100 g 100g
11373387 500 g 500g
11383387 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017723.22
 Begrænset vare
På lager
Udvinding af metaller | CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322,43 g/mol
Ekstraktion af metaller.Bis(2-ethylhexyl)phosphat anvendes som smøremiddeladditiv, korrosionsinhibitor og metalekstraktionsmiddel. Det er involveret i opløsningsmiddelekstraktion af uransalte og sjældne jordarters metaller. Jern(II)-ioner ekstraheres efter reduktion af jern(III)-ioner. Yderligere bruges det som blødgører og som opløsningsmiddel i syntesen af plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-07-7
Molekylær formel C16H35O4P
Molekylvægt (g/mol) 322.43
MDL nummer MFCD00009492
InChI nøgle SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat
SMIL CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Smeltepunkt -50 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.965 g/mL
pH 2 til 3
Kogepunkt 48 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 171 °C (34 °F)
Analyseprocentområde 95%
Brydningsindeks 1.442
Mængde 100 g
FN nummer UN1902
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 322.43
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-ethylhexyl) phosphate