Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) phosphate, 95%
Artikelnummer. 11373387
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11373387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017723.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvinding af metaller
Ekstraktion af metaller.Bis(2-ethylhexyl)phosphat anvendes som smøremiddeladditiv, korrosionsinhibitor og metalekstraktionsmiddel. Det er involveret i opløsningsmiddelekstraktion af uransalte og sjældne jordarters metaller. Jern(II)-ioner ekstraheres efter reduktion af jern(III)-ioner. Yderligere bruges det som blødgører og som opløsningsmiddel i syntesen af plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 298-07-7
Molekylær formel C16H35O4P
Molekylvægt (g/mol) 322.43
MDL nummer MFCD00009492
InChI nøgle SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat
SMIL CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) Phosphate
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 0.965
Kogepunkt 48°C (12 mmHg)
Flammepunkt 171°C (340°F)
Analyseprocentområde 95%
Brydningsindeks 1.442
Mængde 500 g
FN nummer 1902
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 322.43
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske