Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) maleat, Mikromol™
Artikelnummer. 17943146
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17943146 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17943146 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2104.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bis(2-ethylhexyl) maleat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2 ethylhexyl)maleate
CAS 142-16-5
Analyt- eller komponentnavne Bis(2 ethylhexyl)maleate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H36 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bis(2-ethylhexyl)maleate
InChI formel InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl) (Z)-men-2-enedioat
Molekylvægt (g/mol) 340.5
Mængde 250 mg
Formel vægt 340,2614 g/mol