Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11925151
Brand: Thermo Scientific Acros 402470050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-07-7
Molekylær formel C16H35O4P
Molekylvægt (g/mol) 322.43
MDL nummer MFCD00009492
InChI nøgle SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat
SMIL CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 48.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 137°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Plast tromle
Lineær formel (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Brydningsindeks 1.4400 to 1.4440
Mængde 5 kg
Beilstein 01,IV,1786
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 322.42
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske