Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) hydrogenfosfat, 95%
Artikelnummer. 10075450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10075450 1 kg Glasflaske 1kg
11925151 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10075450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402470010
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-07-7
Molekylær formel C16H35O4P
Molekylvægt (g/mol) 322.43
MDL nummer MFCD00009492
InChI nøgle SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat
SMIL CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 48,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 137 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Brydningsindeks 1,4400 til 1,4440
Mængde 1 kg
Beilstein 01,IV,1786
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 322.42
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate