Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) Fumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-ethylhexyl) Fumarate |
| Mængde | 50 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13+ |
| Formel vægt | 340.2614 |