Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) Benzene-1,3-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isophthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester |
| CAS | 137-89-3 |
| Molekylær formel | C24 H38 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Isophthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Bis(2-ethylhexyl) isophthalate, DOIP, Di-2-ethylhexyl isophthalate, Dioctyl isophthalate, NSC 6358, NSC 78995 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC navn | bis(2-ethylhexyl) benzene-1,3-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.56 |
| Formel vægt | 390.277 |