Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl)amine, 99%
Artikelnummer. 11313307
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313307 500 mL 500ml
11303307 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13894.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-20-7 | C16H35N | 241.463 g/mol
Bis(2-ethylhexyl)amin (BEA) blev brugt til syntese af stabile CdS-partikler i nanostørrelse belagt med et orienteret monolag af kemisk bundne BEA-molekyler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bis(2-ethylhexyl)amin
(BEA) blev brugt til syntese af stabile CdS-partikler i nanostørrelse coatet med et orienteret monolag af kemisk bundne BEA
-molekyler Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-20-7
Molekylær formel C16H35N
Molekylvægt (g/mol) 241.463
MDL nummer MFCD00009489
InChI nøgle SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619
PubChem CID 7791
IUPAC navn 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)hexan-1-amin
SMIL CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl)amine
Smeltepunkt <-60°C
Tæthed 0.805
Kogepunkt 281°C
Flammepunkt 121°C (250°F)
Brydningsindeks 1.442
Mængde 500 mL
FN nummer UN2922
Beilstein 1748342
Opløselighedsinformation Soluble in water 0.045g/L @ 20?C.
Formel vægt 241.46
Procent renhed 99%