Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl)adipat, TRC
Artikelnummer. 30007849
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007849 25 g
30005450 100 g
30006325 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43381025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-23-1
Molekylær formel C22 H42 O4
Molekylvægt (g/mol) 370.57
Synonym Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), ADO, ADO (lubricating oil), Adimoll DO, Adipic acid diester with 2-ethylhexanol, Adipol 2EH, Arlamol DOA, Bis(2-ethylhexyl) adipate, Bisoflex DOA, Crodamol DOA, DOA, Dermol DOA, Di(2-ethylhexyl) adipate, Diacizer DOA, Diethylhexyl adipate, Dioctyl adipate, Dub Doa, Effomoll DA, Effomoll DOA, Ergoplast AdDO, Flexol A 26, Hatcol 2908, Jayflex DOA 2, K 3220, Kodaflex DOA, Lankroflex DOA, Monoplex DOA, NSC 56775, Octyl adipate, Plasthall DOA, Plastimoll DOA, Plastomoll DOA, Reomol DOA, SP 100, SP 100 (solvent), Sansocizer DOA, Sicol 250, Truflex DOA, USS 700, Vestinol OA, Vistone A 10, Wickenol 158, Witamol 320
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl) hexanedioat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Formel vægt 370.3083