Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) adipat, 99%
Artikelnummer. 10167460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10167460 250 g Glasflaske 250g
10547362 1 kg Glasflaske 1kg
10025353 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10167460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402462500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-23-1
Molekylær formel C22H42O4
Molekylvægt (g/mol) 370.57
MDL nummer MFCD00009496
InChI nøgle SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)hexandioat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) adipate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -76.0°C
Tæthed 0.9240g/mL
Kogepunkt 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt 196°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4460 to 1.4480
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 0.924
Opløselighedsinformation Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viskositet 13-15 mPa.s (20°C)
Formel vægt 370.57
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske