Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) adipat, 99%
Artikelnummer. 11338295
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338295 25 g 25g
11348295 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10195.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370,574 g/mol
Det bruges som blødgører. Det er et hudplejende opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som blødgører. Det er et hudplejende opløsningsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-23-1
Molekylær formel C22H42O4
Molekylvægt (g/mol) 370.574
MDL nummer MFCD00009496
InChI nøgle SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)hexandioat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) adipate
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 166°C to 168°C (1 mmHg)
Flammepunkt 196°C (384°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 25 g
Beilstein 1803774
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 370.58
Procent renhed 99%