missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2-Ethylbutyl) Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30011394
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011394 100 mg
30004938 1 g
30005832 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE678780100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7299-89-0
Molekylær formel C20H30O4
Molekylvægt (g/mol) 334.45
Synonym Phthalic Acid Bis(2-ethylbutyl) Ester, Di(2-ethylbutyl) Phthalate, NSC 15317
SMIL O=C(OCC(CC)CC)C1=CC=CC=C1C(OCC(CC)CC)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(2-Ethylbutyl) Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H30O4/c1-5-15(6-2)13-23-19(21)17-11-9-10-12-18(17)20(22)24-14-16(7-3)8-4/h9-12,15-16H,5-8,13-14H2,1-4H3
Formel vægt 334.2144
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.