missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2-ethoxyethyl) Phthalate (>90%), TRC

Artikelnummer. 30343361
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343361 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3997855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester
CAS 605-54-9
Molekylær formel C16 H22 O6
Mængde 5 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-ethoxyethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethoxyethyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-ethoxyethyl) ester (6CI,7CI,8CI), Ethanol, 2-ethoxy-, phthalate (2:1) (8CI), Bis(2-ethoxyethyl) phthalate, Bis(ethoxyethyl) phthalate, Di-2-ethoxyethyl phthalate, Diethoxyethyl phthalate, NSC 4825, Phthalic acid bis(2-ethoxyethyl) ester, BEEP
InChI formel InChI=1S/C16H22O6/c1-3-19-9-11-21-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)22-12-10-20-4-2/h5-8H,3-4,9-12H2,1-2H3
SMIL CCOCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOCC
IUPAC navn bis(2-ethoxyethyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 310.34
Formel vægt 310.1416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.