Få mere at vide
Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine, 97%
Product Code. 10301284 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10301284 5 g Glasflaske 5g
10003600 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10301284 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 316820050
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 23582-02-7 | C34H33P3 | 534,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23582-02-7
Molekylær formel C34H33P3
Molekylvægt (g/mol) 534.56
MDL nummer MFCD00003048
InChI nøgle AXVOAMVQOCBPQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-diphenylphosphinoethyl phenylphosphine, phenylphosphinediyl bis ethane-2,1-diyl bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenylphosphine, phosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenyl, phenylbis diphenylphosphinoethyl phosphine, pubchem6540, acmc-20alo6, chembl69711, bis 2-biphenylphosphinoethyl phenylphosphine
PubChem CID 90192
IUPAC navn bis(2-diphenylphosphanylethyl)-phenylphosphan
SMIL C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121,0 °C til 126,0 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 74,1 til 78,7 % (C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 534.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Chunks og/eller krudt