Få mere at vide
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382327
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382327 50 g 50g
11372327 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09884.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3033-62-3 | C8H20N2O | 160.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3033-62-3
Molekylær formel C8H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.26
MDL nummer MFCD00059199
InChI nøgle GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-dimethylaminoethyl ether, niax catalyst al, kalpur pc, toyocat ets, niax a 1, texacat zf 20, dabco bl 19i, dabco bl 11, dabco bl 19
PubChem CID 18204
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]-N,N-dimethylethanamin
SMIL CN(C)CCOCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Tæthed 0.85
Kogepunkt 179°C to 180°C
Flammepunkt 66°C (151°F)
Brydningsindeks 1.43
Mængde 50 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1739668
Formel vægt 160.26
Procent renhed 98%