Få mere at vide
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372327
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372327 10 g 10g
11382327 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09884.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3033-62-3 | C8H20N2O | 160.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3033-62-3
Molekylær formel C8H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.26
MDL nummer MFCD00059199
InChI nøgle GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-dimethylaminoethyl ether, niax catalyst al, kalpur pc, toyocat ets, niax a 1, texacat zf 20, dabco bl 19i, dabco bl 11, dabco bl 19
PubChem CID 18204
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]-N,N-dimethylethanamin
SMIL CN(C)CCOCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Kogepunkt 179°C to 180°C
Flammepunkt 66°C (151°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1739668
Formel vægt 160.26
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-dimethylaminoethyl) ether