Få mere at vide
Bis[2-(dicyclohexylfosfin)ethyl]amin, 97+%
Artikelnummer. 15436748
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436748 5 g 5g
15485606 250 mg 250mg
15426748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60269.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 550373-32-5 | C28H53NP2 | 465,69 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 550373-32-5
Molekylær formel C28H53NP2
Molekylvægt (g/mol) 465.69
MDL nummer MFCD17014019
InChI nøgle OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194775
IUPAC navn 2-dicyclohexylphosphanyl-N-(2-dicyclohexylphosphanylethyl)ethanamin
SMIL C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Smeltepunkt 64 °C til 69 °C
Lineær formel [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 465.67
Procent renhed ≥97%