Få mere at vide
Bis[2-(di-tert-butylfosphino)ethyl]amin, 10% w/w sol. i THF
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Denne forbindelse er involveret i overgangsmetal-katalyseret
tilsætning af aminer til akrylsyrederivater.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
tilsætning af aminer til akrylsyrederivater.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine |
| Tæthed | 0.911 |
| Lugt | Ubehageligt |
| Lineær formel | ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH |
| Brydningsindeks | 1.418 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 361.53 |
| Vis mere |