Få mere at vide
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine, 10% w/w soln. in THF
Artikelnummer. 15485796
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15485796
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60493.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 944710-34-3 | C20H45NP2 | 361.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Denne forbindelse er involveret i overgangsmetal-katalyseret
tilsætning af aminer til akrylsyrederivater.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944710-34-3
Molekylær formel C20H45NP2
Molekylvægt (g/mol) 361.54
MDL nummer MFCD17014018
InChI nøgle MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-di-t-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphanyl ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine w/w soln. in thf, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
PubChem CID 51346231
IUPAC navn 2-ditert-butylphosphanyl-N-(2-ditert-butylphosphanylethyl)ethanamin
SMIL CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine
Tæthed 0.911
Lugt Unpleasant
Lineær formel ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH
Brydningsindeks 1.418
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 361.53
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10% w/w soln. in THF