Få mere at vide
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine, 10% w/w soln. in THF
Artikelnummer. 15475796
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475796 1 g 1g
15485796 5 g 5g
15495796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60493.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 944710-34-3 | C20H45NP2 | 361.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Denne forbindelse er involveret i overgangsmetal-katalyseret
tilsætning af aminer til akrylsyrederivater.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944710-34-3
Molekylær formel C20H45NP2
Molekylvægt (g/mol) 361.54
MDL nummer MFCD17014018
InChI nøgle MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-di-t-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphanyl ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine w/w soln. in thf, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
PubChem CID 51346231
IUPAC navn 2-ditert-butylphosphanyl-N-(2-ditert-butylphosphanylethyl)ethanamin
SMIL CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine
Tæthed 0.911
Lugt Unpleasant
Lineær formel ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH
Brydningsindeks 1.418
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 361.53
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10% w/w soln. in THF
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine, 10% w/w solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine